Få mere at vide
2-Phenylacetohydrazid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Phenylacetohydrazide |
| CAS | 937-39-3 |
| Molekylær formel | C8H10N2O |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O/c9-10-8(11)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,9H2,(H,10,11) |
| SMIL | NNC(=O)Cc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-phenylacetohydrazid |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.18 |
| Formel vægt | 150.0793 |