Få mere at vide
2-Phenylacetimidamid Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30428345
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30428345 250 mg
30420460 1 g
30412046 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30428345 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP335588250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2498-46-6
Molekylær formel C8H10N2 . HCl
Molekylvægt (g/mol) 170.64
Synonym Benzeneethanimidamide, hydrochloride (1:1) (ACI), Acetamidine, 2-phenyl-, hydrochloride (6CI, 7CI), Acetamidine, 2-phenyl-, monohydrochloride (8CI), Benzeneethanimidamide, monohydrochloride (9CI), 2-Phenylacetamidine hydrochloride, Phenylacetamidine hydrochloride, α-Phenylacetamidine hydrochloride, 2-Phenylacetimidamide hydrochloride
IUPAC navn 2-phenylethanimidamid; hydrochlorid
SMIL Cl.NC(=N)Cc1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylacetimidamide Hydrochloride
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C8H10N2.ClH/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H3,9,10);1H
Formel vægt 170.0611