Få mere at vide
2-Phenylacetic dithioperoxyanhydride, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Phenylacetic dithioperoxyanhydride |
| CAS | 15088-78-5 |
| Molekylær formel | C16H14O2S2 |
| MDL nummer | MFCD00513572 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | O=C(SSC(CC1=CC=CC=C1)=O)CC2=CC=CC=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 302.41 |
| Procent renhed | 97% |