Få mere at vide
2'-Phenyl-m-terphenyl, TRC
Artikelnummer. 30426755
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30426755 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30426755 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP116550250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Phenyl-m-terphenyl
CAS 1165-14-6
Molekylær formel C24 H18
Mængde 250 mg
Synonym 3'-Phenyl-o-terphenyl, NSC 167324, 1,2,3-Triphenylbenzene, 2,3-Diphenylbiphenyl, 3'-Phenyl-1,1':2',1''-terphenyl
InChI formel InChI=1S/C24H18/c1-4-11-19(12-5-1)22-17-10-18-23(20-13-6-2-7-14-20)24(22)21-15-8-3-9-16-21/h1-18H
SMIL c1ccc(cc1)c2cccc(c3ccccc3)c2c4ccccc4
IUPAC navn 1,2,3-triphenylbenzene
Molekylvægt (g/mol) 306.4
Formel vægt 306.141