Få mere at vide
2-Phenyl-d5-ethyl Isothiocyanate, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenethyl Isothiocyanate-D5 (phenyl-D5) |
| CAS | 912627-98-6 |
| Molekylær formel | C9 D5 H4 N S |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | Benzene-d5, (2-isothiocyanatoethyl)- (9 CI), (2-Isothiocyanatoethyl)benzene-d5, 2-Phenyl-d5-ethyl Isothiocyanate, Phenethyl Isothiocyanate-D5 (phenyl-D5) |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H9NS/c11-8-10-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5 H,6-7H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(CCN=C=S)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(2-isothiocyanatoethyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.2703 |
| Formel vægt | 168.077 g/mol |
| Vis mere |