Få mere at vide
2-Phenyl-d5-ethan-1,1,2,2-d4-ol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Phenylethanol-D9 |
| CAS | 42950-74-3 |
| Molekylær formel | C8 D9 H O |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Benzene-d5-ethan-d4-ol (9 CI), Benzene-d5-ethan-α,α,β,β-d4-ol, 2-Phenyl-d5-ethan-1,1,2,2-d4-ol, 2-(2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenyl)-1,1,2,2-tetradeuterioethanol, 2-(Phenyl-d5)ethanol-1,1,2,2-d4, Phenethyl Alcohol-d9, Phenethyl-d9 alcohol, 2-Phenylethanol-D9 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9 H,6-7H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6D2,7D2 |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])O |
| IUPAC navn | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 131.2199 |
| Formel vægt | 131.1297 g/mol |
| Vis mere |