Få mere at vide
2-Phenyl-5-oxazolon, 97%
Artikelnummer. 11352705
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11352705 25 g 25g
11332705 1 g 1g
11342705 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11352705 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00194.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5932.92 DKK
    5337.65 DKK / 25g
    Spare 595.27 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 1199-01-5 | C9H7NO2 | 161,16 g/mol
2-Phenyl-5-oxazolon er et reagens, der bruges som en maskeret glycinækvivalent, og til dannelse af heterocykliske strukturer kan den bruges til at fremstille 4-benzyliden-2-phenyl-4H-oxazol-5-on.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Phenyl-5-oxazolon er et reagens, der anvendes som en
maskeret glycinækvivalent, og til dannelse af heterocykliske strukturer kan den bruges til at fremstille 4-benzyliden-2-phenyl-4H-oxazol-5-on.
Opløselighed Opløselig i de fleste
almindelige organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Air Sensitive. Beskyt mod varme. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1199-01-5
Molekylær formel C9H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 161.16
MDL nummer MFCD00014517
InChI nøgle QKCKCXFWENOGER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenyloxazol-5 4h-one, phenyloxazolone, 2-phenyl-5-oxazolone, 2-phenyloxazolone, 2-phenyloxazolin-5-one, 5 4h-oxazolone, 2-phenyl, 2-phenyl-5 4h-oxazolone, 2-phenyl-1,3-oxazol-5 4h-one, 2-phenyl-4h-oxazol-5-one, 2-oxazolin-5-one, 2-phenyl
PubChem CID 65073
ChEBI CHEBI:60296
IUPAC navn 2-phenyl-4H-1,3-oxazol-5-on
SMIL C1C(=O)OC(=N1)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenyl-5-oxazolone
Smeltepunkt 89 °C til 92 °C
Mængde 25 g
Beilstein 128465
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 161.16
Procent renhed 97%