Få mere at vide
2-Phenyl-4-nitrosophenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Phenyl-4-nitrosophenol |
| CAS | 38104-96-0 |
| Molekylær formel | C8 H14 O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 5-Nitroso[1,1'-biphenyl]-2-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O/c1-7(6-9)5-8(2,3)4/h5-6H,1-4H3/b7-5+ |
| SMIL | C\C(=C/C(C)(C)C)\C=O |
| IUPAC navn | (E)-2,4,4-trimethylpent-2-enal |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.196 |
| Formel vægt | 126.104 |