Få mere at vide
2-Phenyl-2-[(trimethylsilyl)oxy]acetonitril (90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Phenyl-2-[(trimethylsilyl)oxy]acetonitrile |
| CAS | 25438-37-3 |
| Molekylær formel | C11H15NOSi |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-Phenyl-2-(trimethylsilyloxy)ethanenitrile, Phenyl(trimethylsiloxy)acetonitrile, Phenyl(trimethylsilyloxy)acetonitrile, α-(Trimethylsilyloxy)phenylacetonitrile, α-Trimethylsiloxybenzyl Cyanide, α-[(Trimethylsilyl)oxy]benzeneacetonitrile, (Cyanophenylmethoxy)trimethylsilane, 2-(Trimethylsilyloxy)-2-phenylacetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NOSi/c1-14(2,3)13-11(9-12)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,1-3H3 |
| SMIL | [Si](OC(C1=CC=CC=C1)C#N)(C)(C)C |
| IUPAC navn | 2-phenyl-2-trimethylsilyloxyacetonitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 205.33 |
| Formel vægt | 205.0923 |