Få mere at vide
2-Phenyl-2-(pyridin-2-yl)ethan-1-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Phenyl-2-(pyridin-2-yl)ethan-1-amine |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14N2/c14-10-12(11-6-2-1-3-7-11)13-8-4-5-9-15-13/h1-9,12H,10,14H2 |
| Formel vægt | 198.1157 |