Få mere at vide
2-Phenyl-2-piperidinoacetonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10651565
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10651565 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10651565 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. XBX00107DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenyl-2-piperidinoacetonitrile
CAS 5766-79-0
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C13H16N2
MDL nummer MFCD00023711
Mængde 1 g
Synonym 2-phenyl-2-piperidinoacetonitrile, usaf a-2217, 2-phenyl-2-piperidin-1-yl acetonitrile, acetonitrile, 2-phenyl-2-piperidino, 1-piperidineacetonitrile, alpha-phenyl, 1-piperidineacetonitrile, .alpha.-phenyl, alpha-tolunitrile-alpha-piperidino, alpha-tolunitrile, alpha-piperidino, alpha-1-piperidyl-alpha-tolunitrile, 1-a-cyanobenzyl-piperidine
InChI nøgle IXQJQHORYHYKBD-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CCN(CC1)C(C#N)C2=CC=CC=C2
IUPAC navn 2-phenyl-2-piperidin-1-ylacetonitril
Molekylvægt (g/mol) 200.285
PubChem CID 21989
Formel vægt 200.28
Procent renhed 97%