Få mere at vide
2-Phenyl-2-imidazolin, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10773391 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
250 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
250g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10773391 5 g Glasflaske 5g
10773581 100 g Glasflaske 100g
10591641 250 g Glasflaske 250g
10674712 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10773391 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 199730050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 936-49-2
Molekylær formel C9H10N2
Molekylvægt (g/mol) 146.19
MDL nummer MFCD00005180
InChI nøgle BKCCAYLNRIRKDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenyl-2-imidazoline, 2-phenylimidazoline, 1h-imidazole, 4,5-dihydro-2-phenyl, 2-imidazoline, 2-phenyl, 4,5-dihydro-2-phenyl-1h-imidazole, 2-phenyl imidazoline, 2-phenyl-2-imidazolin, acmc-209rmt, labotest-bb lt00000058, 5-23-06-00425 beilstein handbook reference
PubChem CID 13639
IUPAC navn 2-phenyl-4,5-dihydro-lH-imidazol
SMIL C1CN=C(N1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenyl-2-imidazoline
Navn note 98+%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 94 °C til 99 °C
Farve Gul
Kogepunkt 188 °C (20,0 mmHg)
Flammepunkt 201 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 23, V,6, 425
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkoholer
Formel vægt 146.19
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller flager
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Phenyl-2-imidazoline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.