Få mere at vide
2-Phenyl-2-imidazolin, 98%
Artikelnummer. 15425298
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15425298 10 g 10g
15435298 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15425298 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59095.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 936-49-2 | C9H10N2 | 146,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 936-49-2
Molekylær formel C9H10N2
Molekylvægt (g/mol) 146.19
MDL nummer MFCD00005180
InChI nøgle BKCCAYLNRIRKDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenyl-2-imidazoline, 2-phenylimidazoline, 1h-imidazole, 4,5-dihydro-2-phenyl, 2-imidazoline, 2-phenyl, 4,5-dihydro-2-phenyl-1h-imidazole, 2-phenyl imidazoline, 2-phenyl-2-imidazolin, acmc-209rmt, labotest-bb lt00000058, 5-23-06-00425 beilstein handbook reference
PubChem CID 13639
IUPAC navn 2-phenyl-4,5-dihydro-lH-imidazol
SMIL C1CN=C(N1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenyl-2-imidazoline
Smeltepunkt 99°C to 104°C
Farve Brun
Flammepunkt 201°C (394°F)
Mængde 10 g
Beilstein 119250
Formel vægt 146.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver