Få mere at vide
(2-Phenyl-1H-imidazol-4-yl)methanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Phenyl-1H-imidazol-4-yl)methanol |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2O/c13-7-9-6-11-10(12-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-6,13H,7H2,(H,11,12) |
| Formel vægt | 174.0793 |