Få mere at vide
2-Phenyl-1H-benzimidazol, TRC
Artikelnummer. 30427758
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30427758 100 g
1 options
Artikelnummer. 30427758 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP319920100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylbenzimidazole
CAS 716-79-0
Molekylær formel C13 H10 N2
Mængde 100 g
Synonym 1H-Benzimidazole','2-phenyl- (9CI','ACI), 2-Phenyl-1H-benzimidazole (ACI), Benzimidazole','2-phenyl- (6CI','8CI), 2-Phenyl-1H-1,3-benzodiazole, 2-Phenyl-1H-benzo[d]imidazole, 2-Phenylbenzimidazole, G 570, Gainex, NSC 251956, Phenizidole, Phenzidol, Phenzidole
InChI formel InChI=1S/C13H10N2/c1-2-6-10(7-3-1)13-14-11-8-4-5-9-12(11)15-13/h1-9H,(H,14,15)
SMIL c1ccc(cc1)c2nc3ccccc3[nH]2
IUPAC navn 2-phenyl-1H-benzimidazol
Molekylvægt (g/mol) 194.23
Formel vægt 194.0844