missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Phenyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethane 2-(Aminoethyl)oxime (Fluvoxamine Impurity), TRC

Artikelnummer. 30418793
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30418793 10 mg
30416537 5 mg
30413172 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30418793 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP33752010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1217241-15-0
Molekylær formel C17H17F3N2O
Molekylvægt (g/mol) 322.32
Synonym Fluvoxamine EP Impurity J
SMIL Nc1c2c(nccc2)nn1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Phenyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethane 2-(Aminoethyl)oxime (Fluvoxamine Impurity)
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H17F3N2O/c18-17(19,20)15-8-6-14(7-9-15)16(22-23-11-10-21)12-13-4-2-1-3-5-13/h1-9H,10-12,21H2/b22-16+
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.