Få mere at vide
2-Phenyl-1,3-thiazol-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10620466
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10620466 10 g 10g
10501512 250 mg 250mg
10009191 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10620466 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC18301EA
Kemiske identifikatorer
CAS 7113-10-2
Molekylær formel C10H6NO2S
Molekylvægt (g/mol) 204.22
MDL nummer MFCD00141954
InChI nøgle IBUSLNJQKLZPNR-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-phenylthiazole-4-carboxylic acid, 2-phenyl-4-carboxythiazole, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-phenyl, 2-phenyl-thiazole-4-carboxylic acid, 2-phenyl-4-thiazolecarboxylic acid, 2-phenyl-1,3-thiadiazole-4-carboxylic acid, pubchem19074, 4-carboxy-2-phenylthiazole, ksc237i8r, phenyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 138928
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenyl-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 10 g
Formel vægt 205.24
Procent renhed 97%