Få mere at vide
2-Phenyl-1,3-thiazol-4-carbonylchlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10121112
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10121112 1 g 1g
10019191 250 mg 250mg
10103344 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10121112 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC18302DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 36094-04-9
Molekylær formel C10H6ClNOS
Molekylvægt (g/mol) 223.674
InChI nøgle ZZFOIDMEHXGBKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylthiazole-4-carbonyl chloride, 2-phenyl-thiazole-4-carbonyl chloride, 4-thiazolecarbonylchloride, 2-phenyl
PubChem CID 2776472
IUPAC navn 2-phenyl-1,3-thiazol-4-carbonylchlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CS2)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenyl-1, 3-thiazole-4-carbonyl chloride
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 223.68
Procent renhed 95%