Få mere at vide
2-Phenyl-1,3-thiazol-4-carbaldehyd,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10059211
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10059211 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10049211 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10059211 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC18304DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 20949-81-9
Molekylær formel C10H7NOS
Molekylvægt (g/mol) 189.232
MDL nummer MFCD02681934
InChI nøgle OLLKCCGWRITPOV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 736524
IUPAC navn 2-phenyl-1,3-thiazol-4-carbaldehyd
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CS2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenyl-1, 3-thiazole-4-carbaldehyde
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 2-phenylthiazole-4-carbaldehyde, 4-thiazolecarboxaldehyde, 2-phenyl, 2-phenyl-4-formylthiazole, 4-formyl-2-phenyl-1,3-thiazole, 4-thiazolecarboxaldehyde,2-phenyl, 2-phenyl-thiazole-4-carbaldehyde, 2-phenyl-4-thiazolecarboxaldehyde, 4-formyl-1,3-thiazol-2-yl benzene, 2-phenyl-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde
Formel vægt 189.24
Procent renhed 95%