Få mere at vide
(2-Phenyl-1,3-thiazol-4-yl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10356304
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Packungsgröße
10356304 10 g Amber Glass Bottle 10g
10079231 1 g Amber Glass Bottle 1g
10041124 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10356304 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC18313EA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 165736-03-8
Molekylær formel C10H10N2S
Molekylvægt (g/mol) 190.264
MDL nummer MFCD02682055
InChI nøgle PMFCMLGAPHZRTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl methylamine, 2-phenylthiazol-4-yl methanamine, 2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine, c-2-phenyl-thiazol-4-yl-methylamine, 1-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine, 4-thiazolemethanamine, 2-phenyl, 4-aminomethyl-2-phenyl-1,3-thiazole, enamine_005991, 2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine dihydrochloride, chembrdg-bb 4101065
PubChem CID 736526
IUPAC navn (2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)methanamine
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CS2)CN
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale (2-Phenyl-1, 3-thiazol-4-yl)methylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Mængde 10 g
Formel vægt 190.27
Procent renhed 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.