Få mere at vide
(2-Phenyl-1,3-thiazol-4-yl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10079231
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
Artikelnummer. 10079231
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC18313DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 165736-03-8
Molekylær formel C10H10N2S
Molekylvægt (g/mol) 190.264
MDL nummer MFCD02682055
InChI nøgle PMFCMLGAPHZRTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl methylamine, 2-phenylthiazol-4-yl methanamine, 2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine, c-2-phenyl-thiazol-4-yl-methylamine, 1-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine, 4-thiazolemethanamine, 2-phenyl, 4-aminomethyl-2-phenyl-1,3-thiazole, enamine_005991, 2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine dihydrochloride, chembrdg-bb 4101065
PubChem CID 736526
IUPAC navn (2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)methanamine
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CS2)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Phenyl-1, 3-thiazol-4-yl)methylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 190.27
Procent renhed 97%