Få mere at vide
(2-Phenyl-1,3-thiazol-4-yl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Phenyl-1, 3-thiazol-4-yl)methylamine |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Amber Glass Bottle |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 190.27 |
| Procent renhed | 97% |