Få mere at vide
2-Phenyl-1,3-propanediol, TRC
Artikelnummer. 30428327
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30428327 1 g
1 options
Artikelnummer. 30428327 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3360901G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1570-95-2
Molekylær formel C9H12O2
Molekylvægt (g/mol) 152.19
Synonym 2-Phenyl-1,3-propane-1,1,3,3-diol, NSC 78023
IUPAC navn 2-phenylpropane-1,3-diol
SMIL OCC(CO)c1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenyl-1,3-propanediol
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H12O2/c10-6-9(7-11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-11H,6-7H2
Formel vægt 152.0837