missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Phenyl-1,2-benzoselenazol-3-one (Ebselen), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Phenyl-1,2-benzoselenazol-3-one (Ebselen) |
| CAS | 60940-34-3 |
| Molekylær formel | C13H9NOSe |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-Phenyl-1,2-benzoisoselenazol-3(2H)-one, CCG-39161, Ebselen, Lopac E 3520, NSC 639762, PZ 51 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9NOSe/c15-13-11-8-4-5-9-12(11)16-14(13)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H |
| SMIL | O=C(N(C1=CC=CC=C1)[Se]2)C3=C2C=CC=C3 |
| IUPAC navn | 2-phenyl-1,2-benzoselenazol-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 274.18 |
| Formel vægt | 274.9849 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?