missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Phenyl-1,2-benzoselenazol-3-one (Ebselen), TRC

Artikelnummer. 30412384
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30412384 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30412384 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3195101G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Phenyl-1,2-benzoselenazol-3-one (Ebselen)
CAS 60940-34-3
Molekylær formel C13H9NOSe
Mængde 1 g
Synonym 2-Phenyl-1,2-benzoisoselenazol-3(2H)-one, CCG-39161, Ebselen, Lopac E 3520, NSC 639762, PZ 51
InChI formel InChI=1S/C13H9NOSe/c15-13-11-8-4-5-9-12(11)16-14(13)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
SMIL O=C(N(C1=CC=CC=C1)[Se]2)C3=C2C=CC=C3
IUPAC navn 2-phenyl-1,2-benzoselenazol-3-one
Molekylvægt (g/mol) 274.18
Formel vægt 274.9849
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.