Få mere at vide
2-Phenoxypropylamin, 98%
Artikelnummer. 11454630
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454630 250 mg 250mg
11464630 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454630 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50720.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-07-2026
CAS: 6437-49-6 | C9H14ClNO | 187,667 g/mol
2-Phenoxypropylamin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Phenoxypropylamin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler og kuldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6437-49-6
Molekylær formel C9H14ClNO
Molekylvægt (g/mol) 187.667
MDL nummer MFCD07781046
InChI nøgle CGOBBGUREQJPPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenoxypropylamine hydrochloride, 2-phenoxypropan-1-amine hydrochloride, 2-phenoxypropylamine hcl, 1-aminopropan-2-yl oxy benzene hydrochloride, acmc-20annz, 2-phenoxypropan-1-amine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 24212021
IUPAC navn 2-phenoxypropan-1-amin;hydrochlorid
SMIL CC(CN)OC1=CC=CC=C1.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenoxypropylamine
Mængde 250 mg
FN nummer UN3259
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 151.21
Procent renhed 98%