Få mere at vide
2-Phenoxypropionic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Phenoxypropionic acid |
| CAS | 940-31-8 |
| Molekylær formel | C9 H10 O3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Propionic acid','2-phenoxy- (7CI,8CI), 2-Phenoxypropanoic acid, (±)-2-Phenoxypropionic acid, 2-PPA, 2-Phenoxypropionic acid, DL-2-Phenoxypropionic acid, NSC 1866, NSC 404102, α-Methylphenoxyacetic acid, α-Phenoxypropionic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-7(9(10)11)12-8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3,(H,10,11) |
| SMIL | CC(Oc1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-phenoxypropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.17 |
| Formel vægt | 166.063 |