Få mere at vide
2-Phenoxynicotinic acid, 98%
Artikelnummer. 11389559
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11389559 1 g 1g
11423594 5 g 5g
11433594 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11389559 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11247.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35620-71-4 | C12H9NO3 | 215.208 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35620-71-4
Molekylær formel C12H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 215.208
MDL nummer MFCD00014629
InChI nøgle CQGAXJGXGLVFGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenoxynicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-phenoxy, 2-phenoxy-3-pyridinecarboxylic acid, 2-phenoxy-nicotinic acid, acide 2-phenoxy nicotinique french, acide 2-phenoxy nicotinique, acmc-20a2ql, maybridge1_000744, cambridge id 5832716, 2-phenoxy nicotinic acid
PubChem CID 123450
IUPAC navn 2-phenoxypyridin-3-carboxylsyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC2=C(C=CC=N2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenoxynicotinic acid
Smeltepunkt 179°C to 182°C
Mængde 1 g
Beilstein 172906
Formel vægt 215.21
Procent renhed 98%