Få mere at vide
2'-Phenoxymethanesulfonanilid, TRC
Artikelnummer. 30422973
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30422973 25 g
30411592 100 mg
30411918 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30422973 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP31861825G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51765-51-6
Molekylær formel C13 H13 N O3 S
Molekylvægt (g/mol) 263.31
Synonym N-(2-Phenoxyphenyl)methanesulphonamide, Nimesulide Imp. B (EP)
IUPAC navn N-(2-phenoxyphenyl)metansulfonamid
SMIL CS(=O)(=O)Nc1ccccc1Oc2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Phenoxyphenyl)methanesulfonamide
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C13H13NO3S/c1-18(15,16)14-12-9-5-6-10-13(12)17-11-7-3-2-4-8-11/h2-10,14H,1H3
Formel vægt 263.0616