Få mere at vide
2-Phenoxyethylamin, 98%
Beskrivelse
Økologisk mellemprodukt
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Phenoxyethylamine |
| Tæthed | 1.048 |
| Kogepunkt | 88 °C til 90 °C (1 mmHg) |
| Flammepunkt | 107 °C (224 °F) |
| Lugt | Amin-lignende |
| Lineær formel | C6H5O(CH2)2NH2 |
| Brydningsindeks | 1.537 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2735 |
| Beilstein | 774671 |
| Vis mere |