Få mere at vide
2-Phenoxyethylamine, 98%
Beskrivelse
Økologisk mellemprodukt
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Phenoxyethylamine |
| Kogepunkt | 88°C to 90°C (1 mmHg) |
| Flammepunkt | 107°C (224°F) |
| Lugt | Amine-like |
| Lineær formel | C6H5O(CH2)2NH2 |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN2735 |
| Beilstein | 774671 |
| Formel vægt | 137.18 |
| Procent renhed | 98% |