Få mere at vide
2-phenoxyethylamin,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10352065
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10352065 25 g 25g
10171032 1 g 1g
10342065 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10352065 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF03254EB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 1758-46-9
Molekylær formel C8H11NO
Molekylvægt (g/mol) 137.182
InChI nøgle IMLAIXAZMVDRGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenoxyethylamine, phenoxyethylamine, ethanamine, 2-phenoxy, 2-phenoxylethylamine, 2-phenoxy-ethylamine, 2-aminoethoxy benzene, ethylamine, 2-phenoxy, alpha-phenoxy-beta-aminoethane, unii-8dgq1b38r5, 2-phenoxyethylamino
PubChem CID 15651
IUPAC navn 2-phenoxyethanamin
SMIL C1=CC=C(C=C1)OCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenoxyethylamine
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Lineær formel C6H5O(CH2)2NH2
Mængde 25 g
Formel vægt 137.18
Procent renhed 95%