Få mere at vide
2-Phenoxyethyl bromide, 98%
Artikelnummer. p-7025552
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11444547
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21087.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 589-10-6 | C8H9BrO | 201.063 g/mol
Det bruges til syntese og antihypertensiv aktivitet af 4'-substituerede spiro[4H-3,1-benzoxazin-4,4'-piperidin]-2(1H)-oner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges til syntese og antihypertensiv aktivitet af 4′ -substitueret spiro[4H-3,1-benzoxazin-4,4′ -piperidin]-2(1H)-oner.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselighed i methanol er næsten gennemsigtig. Opløselig i chloroform og ethylacetat.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 589-10-6
Molekylær formel C8H9BrO
Molekylvægt (g/mol) 201.063
MDL nummer MFCD00000234
InChI nøgle JJFOBACUIRKUPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoethoxy benzene, 2-bromoethyl phenyl ether, beta-bromophenetole, 2-phenoxyethylbromide, 2-phenoxyethyl bromide, 1-bromo-2-phenoxyethane, benzene, 2-bromoethoxy, beta-phenoxyethyl bromide, 2-bromoethylphenylether, 1-2-bromoethoxy benzene
PubChem CID 68526
IUPAC navn 2-bromethoxybenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)OCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenoxyethyl bromide
Smeltepunkt 31°C to 35°C
Tæthed 1.35
Kogepunkt 135°C to 137°C (20 mmHg)
Flammepunkt 65°C (149°F)
Mængde 25 g
Beilstein 508290
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Solubility in methanol is almost transparent. Soluble in chloroform and ethyl acetate.
Formel vægt 201.07
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Phenoxyethyl bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: (2-bromoethoxy)benzene