Få mere at vide
2-Phenoxyethylbromid, 98%
Artikelnummer. 11464547
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11464547 500 g 500g
11444547 25 g 25g
11454547 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21087.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 589-10-6 | C8H9BrO | 201,063 g/mol
Det bruges til syntese og antihypertensiv aktivitet af 4'-substituerede spiro[4H-3,1-benzoxazin-4,4'-piperidin]-2(1H)-oner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges til syntese og antihypertensiv aktivitet af 4′ -substitueret spiro[4H-3,1-benzoxazin-4,4′ -piperidin]-2(1H)-oner.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselighed i methanol er næsten gennemsigtig. Opløselig i chloroform og ethylacetat.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 589-10-6
Molekylær formel C8H9BrO
Molekylvægt (g/mol) 201.063
MDL nummer MFCD00000234
InChI nøgle JJFOBACUIRKUPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoethoxy benzene, 2-bromoethyl phenyl ether, beta-bromophenetole, 2-phenoxyethylbromide, 2-phenoxyethyl bromide, 1-bromo-2-phenoxyethane, benzene, 2-bromoethoxy, beta-phenoxyethyl bromide, 2-bromoethylphenylether, 1-2-bromoethoxy benzene
PubChem CID 68526
IUPAC navn 2-bromethoxybenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)OCCBr
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 2-Phenoxyethyl bromide
Smeltepunkt 31 °C til 35 °C
Tæthed 1.35
Kogepunkt 135 °C til 137 °C (20 mmHg)
Flammepunkt 65 °C (149 °F)
Mængde 500 g
Beilstein 508290
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløseligheden i methanol er næsten gennemsigtig. Opløselig i kloroform og ethylacetat.
Formel vægt 201.07
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.