Få mere at vide
2-Phenoxyethyl bromide, 98%
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Beskrivelse
Det bruges til syntese og antihypertensiv aktivitet af 4'-substituerede spiro[4H-3,1-benzoxazin-4,4'-piperidin]-2(1H)-oner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges til syntese og antihypertensiv aktivitet af 4′ -substitueret spiro[4H-3,1-benzoxazin-4,4′ -piperidin]-2(1H)-oner.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselighed i methanol er næsten gennemsigtig. Opløselig i chloroform og ethylacetat.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Det bruges til syntese og antihypertensiv aktivitet af 4′ -substitueret spiro[4H-3,1-benzoxazin-4,4′ -piperidin]-2(1H)-oner.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselighed i methanol er næsten gennemsigtig. Opløselig i chloroform og ethylacetat.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Phenoxyethyl bromide |
| Smeltepunkt | 31°C to 35°C |
| Tæthed | 1.35 |
| Kogepunkt | 135°C to 137°C (20 mmHg) |
| Flammepunkt | 65°C (149°F) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 508290 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. Solubility in methanol is almost transparent. Soluble in chloroform and ethyl acetate. |
| Formel vægt | 201.07 |
| Procent renhed | 98% |