Få mere at vide
2-Phenoxyethyl bromide, 98%
Beskrivelse
Det bruges til syntese og antihypertensiv aktivitet af 4'-substituerede spiro[4H-3,1-benzoxazin-4,4'-piperidin]-2(1H)-oner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges til syntese og antihypertensiv aktivitet af 4′ -substitueret spiro[4H-3,1-benzoxazin-4,4′ -piperidin]-2(1H)-oner.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselighed i methanol er næsten gennemsigtig. Opløselig i chloroform og ethylacetat.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Phenoxyethyl bromide |
| Smeltepunkt | 31°C to 35°C |
| Tæthed | 1.35 |
| Kogepunkt | 135°C to 137°C (20 mmHg) |
| Flammepunkt | 65°C (149°F) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 508290 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. Solubility in methanol is almost transparent. Soluble in chloroform and ethyl acetate. |
| Formel vægt | 201.07 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Phenoxyethyl bromide
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: (2-bromoethoxy)benzene