Få mere at vide
2-Phenoxyethyl-1,1,2,2-d4 Alcohol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Phenoxy)ethanol-1,1,2,2-D4 |
| CAS | 1219804-65-5 |
| Molekylær formel | C8H6D4O2 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 2-Phenoxyethyl-1,1,2,2-d4 Alcohol |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9 H,6-7H2/i6D2,7D2 |
| SMIL | OC([2 H])(C([2 H])(OC1=CC=CC=C1)[2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 2-phenoxyethan-1,1,2,2-d4-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.19 |
| Formel vægt | 142.09 g/mol |
| Vis mere |