Få mere at vide
2-Phenoxyethanol, TRC
Artikelnummer. 17951555
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17951555 25 g
17944395 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17951555 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP29790025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-99-6
Molekylær formel C8 H10 O2
Molekylvægt (g/mol) 138.16
Synonym Phenoxyethanol, (2-Hydroxyethoxy)benzene, β-Hydroxyethyl phenyl ether, β-Phenoxyethanol, β-Phenoxyethyl alcohol, 1-Hydroxy-2-phenoxyethane, 2-Hydroxyethyl phenyl ether, 2-Phenoxyethanol, 2-Phenoxyethyl alcohol, Arosol, Dalpad A, Dowanol EP, Dowanol EPh, Emeressence 1160, Ethylene glycol monophenyl ether, Ethylene glycol phenyl ether, H 4644, Hisolve EPH, NSC 1864, Newpol EFP, PHE, PHE (alcohol), PHE-G, PHE-S, Phenova, Phenoxethol, Phenoxetol, Phenoxyethyl alcohol, Phenyl cellosolve, Plastilit DS 3431, Rokafenol F 1, Sepicide LD
IUPAC navn 2-phenoxyethanol
SMIL OCCOc1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenoxyethanol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Formel vægt 138.0681
Procent renhed >95%