Få mere at vide
2-Phenoxyethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10176223 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromle
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
250ml
5 L
Artikelnummer. 10176223
Brand: Thermo Scientific Acros 130240051
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
2-Phenoxyethanol, 99%, C8H10O2, CAS-nummer-122-99-6, ethylenglycolmonophenylether, ethanol, 2-phenoxy, 1-hydroxy-2-phenoxyethan, phenoxyethanol, phenoxyethylalkohol, phenoxethol, phenoxytol, phenoxytol, phenoxytol, phenoxytol, celle glycolphenylether, 25 L, 98,5 % min. (GC), 06.146, 237,0°C
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-99-6
Molekylær formel C8H10O2
Molekylvægt (g/mol) 138.17
MDL nummer MFCD00002857
InChI nøgle QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenoxyethanol, ethylene glycol monophenyl ether, phenyl cellosolve, ethanol, 2-phenoxy, phenoxytol, phenoxethol, phenoxetol, ethylene glycol phenyl ether, phenoxyethyl alcohol, 1-hydroxy-2-phenoxyethane
PubChem CID 31236
ChEBI CHEBI:64275
IUPAC navn 2-phenoxyethanol
SMIL C1=CC=C(C=C1)OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenoxyethanol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 11.0°C to 13.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.1000g/mL
Kogepunkt 237.0°C
Flammepunkt 130°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Plast tromle
Lineær formel C6H5OCH2CH2OH
Brydningsindeks 1.5360 to 1.5400
Mængde 5 L
Beilstein 06,146
Merck Index 15,7369
Specifik vægtfylde 1.1
Opløselighedsinformation Solubility in water: 30g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether,miscible with acetone and ethyl acetate
Viskositet 29 mPa.s (20°C)
Formel vægt 138.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Phenoxyethanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.