Få mere at vide
2-Phenoxyethanimidamidhydrochloriddihydrat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10553603
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10553603 10 g 10g
10464153 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10553603 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07572EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 67386-38-3
Molekylær formel C8H11ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 186.64
MDL nummer MFCD00173806
InChI nøgle ZLZLLGGMCNVVAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenoxyacetamidine hydrochloride, 2-phenoxyethanimidamide hydrochloride, 2-phenoxyacetimidamide hydrochloride, 2-phenoxy-acetamidine hcl, ethanimidamide, 2-phenoxy-, monohydrochloride, 2-phenoxyethanamidine, chloride, 2-phenoxyacetamidinehydrochloride, 2-phenoxy acetamidine hydrochloride, ethanimidamide,2-phenoxy-,hydrochloride 1:1
PubChem CID 2745912
IUPAC navn 2-phenoxyethanimidamid;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].NC(=N)COC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenoxyethanimidamide hydrochloride dihydrate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 10 g
Formel vægt 222.68
Procent renhed 97%