Få mere at vide
2-Phenoxyanilin, Mikromol™
Artikelnummer. 17902206
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17902206 100 mg
17990516 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17902206 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0378.03
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-Phenoxyanilin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenoxyaniline
CAS 2688-84-8
Analyt- eller komponentnavne 2-Phenoxyaniline
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H11 N O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Phenoxyaniline, Nimesulide Imp. C (EP), Nimesulide Impurity C
InChI formel InChI=1S/C12H11NO/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
SMIL Nc1ccccc1Oc2ccccc2
IUPAC navn 2-fenoxyanilin
Molekylvægt (g/mol) 185.22
Mængde 100 mg
Formel vægt 185.0841 g/mol