Få mere at vide
2-Phenoxyacetamide, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Phenoxyacetamide |
| Smeltepunkt | 100°C to 104°C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1941781 |
| Formel vægt | 151.17 |
| Procent renhed | 98% |