Få mere at vide
2-Phenoxy-1-phenylethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Phenoxy-1-phenylethanol |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14O2/c15-14(12-7-3-1-4-8-12)11-16-13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14-15H,11H2 |
| Formel vægt | 214.0994 |