Få mere at vide
2-Phenethylamine.HCl, 1 mg/ml i Methanol (som fri base), Lipomed
Artikelnummer. 30461679
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30461679 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461679 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMPHA883HC1LM
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
2-Phenethylamine.HCl, 1 mg/ml i Methanol (som fri base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenethylamine hydrochloride
CAS 156-28-5
Analyt- eller komponentnavne 2-Phenethylamine hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H11 N . Cl H
Koncentration 1 mg/mL
Synonym 2-Phenylethylamine Hydrochloride, Phenethylamine Hydrochloride, PEA HCl
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL Cl.NCCc1ccccc1
IUPAC navn 2-phenylethanamin; hydrochlorid
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 157.64
Mængde 1 ml
Formel vægt 157,0658 g/mol