Få mere at vide
2-Perfluoropropoxy-2,3,3,3-tetrafluoropropanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Perfluoropropoxy-2,3,3,3-tetrafluoropropanol |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3F11O2/c7-2(1-18,4(10,11)12)19-6(16,17)3(8,9)5(13,14)15/h18H,1H2 |
| Formel vægt | 315.9957 |