Få mere at vide
2-(Perfluorodecyl)ethyl Acrylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1H,1H,2H,2H-Perfluorododecyl acrylate |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H7F21O2/c1-2-5(37)38-4-3-6(16,17)7(18,19)8(20,21)9(22,23)10(24,25)11(26,27)12(28,29)13(30,31)14(32,33)15(34,35)36/h2H,1,3-4H2 |
| Formel vægt | 618.0111 |