Få mere at vide
2-Pentynosyre, 97%
Artikelnummer. 15490188
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15490188 1 g 1g
15400198 5 g 5g
15410198 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490188 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53411.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 5963-77-9 | C5H6O2 | 98,101 g/mol
2-pentynsyre bruges i den stereoselektive syntese af vinylstannaner. Det bruges også til syntese af spiroindolinderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2 - Pentynosyre anvendes i stereoselektiv syntese af vinylstannaner. Det bruges også til syntese af spiroindolin-derivater.
Noter
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5963-77-9
Molekylær formel C5H6O2
Molekylvægt (g/mol) 98.101
MDL nummer MFCD00014370
InChI nøgle MINRDQDGBLQBGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pentynoic acid, pentynoic acid, 2-pentynoicacid, 2-pentyneoic acid, acmc-1ay8s
PubChem CID 324379
IUPAC navn pent-2-ynosyre
SMIL CCC#CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Pentynoic acid
Smeltepunkt 47 °C til 53 °C
Flammepunkt 96 °C (205 °F)
Lineær formel CH3CH2CH≡CCO2H
Mængde 1 g
Formel vægt 98.1
Procent renhed 97%