Learn More
2-Pentynoic acid, 97%
Code produit 15400198
Modifier l'affichage
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mængde unitSize
15400198 5 g 5g
15490188 1 g 1g
15410198 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15400198 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53411.06
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 5963-77-9 | C5H6O2 | 98.101 g/mol
2-pentynsyre bruges i den stereoselektive syntese af vinylstannaner. Det bruges også til syntese af spiroindolinderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-pentynsyre bruges i den stereoselektive syntese af vinylstannaner. Det bruges også til syntese af spiroindolinderivater.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5963-77-9
Molekylær formel C5H6O2
Molekylvægt (g/mol) 98.101
MDL nummer MFCD00014370
InChI nøgle MINRDQDGBLQBGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pentynoic acid, pentynoic acid, 2-pentynoicacid, 2-pentyneoic acid, acmc-1ay8s
PubChem CID 324379
IUPAC navn pent-2-ynsyre
SMIL CCC#CC(=O)O
Spécification
Kemisk navn eller materiale 2-Pentynoic acid
Smeltepunkt 47°C to 53°C
Flammepunkt 96°C (205°F)
Lineær formel CH3CH2CH≡CCO2H
Mængde 5 g
Formel vægt 98.1
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.