Få mere at vide
2-Pentyne, 98+%
Artikelnummer. 11327915
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11327915 25 g 25g
11317915 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327915 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02973.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
CAS: 627-21-4 | C5H8 | 68,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 627-21-4
Molekylær formel C5H8
Molekylvægt (g/mol) 68.12
MDL nummer MFCD00009380
InChI nøgle NKTDTMONXHODTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pentyne, ethylmethylacetylene, unii-57ng6hki9d, 1-ethyl-2-methylacetylene, 57ng6hki9d, acmc-209n7k, c2h5c.$.cch3, 2-pentyne 6ci,7ci,8ci,9ci
PubChem CID 12310
IUPAC navn pent-2-yn
SMIL CCC#CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Pentyne
Smeltepunkt -109 °C
Tæthed 0.71
Kogepunkt 55 °C til 56 °C
Flammepunkt −20 °C (−4 °F)
Lugt Ubehageligt
Brydningsindeks 1.403
Mængde 25 g
FN nummer UN3295
Beilstein 1696938
Formel vægt 68.12
Procent renhed ≥98%