Få mere at vide
2-Pentyne, 98+%
Artikelnummer. 11317915
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11317915 5 g 5g
11327915 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317915 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02973.06
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 627-21-4 | C5H8 | 68,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 627-21-4
Molekylær formel C5H8
Molekylvægt (g/mol) 68.12
MDL nummer MFCD00009380
InChI nøgle NKTDTMONXHODTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pentyne, ethylmethylacetylene, unii-57ng6hki9d, 1-ethyl-2-methylacetylene, 57ng6hki9d, acmc-209n7k, c2h5c.$.cch3, 2-pentyne 6ci,7ci,8ci,9ci
PubChem CID 12310
IUPAC navn pent-2-yn
SMIL CCC#CC
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 2-Pentyne
Smeltepunkt -109 °C
Kogepunkt 55 °C til 56 °C
Flammepunkt −20 °C (−4 °F)
Lugt Ubehageligt
Mængde 5 g
FN nummer UN3295
Beilstein 1696938
Formel vægt 68.12
Procent renhed ≥98%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.